Learn More
Tiosulfato sódico, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15219656 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15219656 5 kg 5 Kg
15213406 250 g 250 g
15271906 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15219656 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450620050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    145.65€ / 5 Kg
    Ahorro 25.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate
Punto de fusión 48.0°C
pH 6.0 to 8.4 (5% aq. soln.)
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 5 kg
Pérdida por secado 1% max. (105°C)
Envase Plastic Bottle
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2S2O3
Índice Merck 15,8821
Información de solubilidad Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica