Learn More
Tiosulfato de sodio, 98,5 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092910 500 g Frasco de plástico 500 g
10072510 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10472011 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
11331790 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10092910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202875000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate
Punto de fusión 48.0°C
Color Blanco
pH 6.0 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (on dry substance) (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2S2O3
Índice Merck 15,8821
Información de solubilidad Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 2% (105°C, 2 hrs) max.
Envase Frasco de plástico