Learn More
Tiosulfato sódico, solución patrón de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10173600 1 L Frasco de plástico 1 LT
11944231 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
13468338 25 L Tambor de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10173600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124270010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.20€
    36.65€ / 1 litros
    Ahorro 6.55€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo reductor, solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular Na2O3S2
Fórmula lineal Na2S2O3
Número MDL MFCD00003499
Índice Merck 15, 8821
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Nombre IUPAC disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
Peso molecular (g/mol) 158.10
PubChem CID 24477
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Grado Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 0,0950 a 0,1050 N (20 °C)