missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tiosulfato de sodio 0,1 M, Penta Chemicals

Código de producto. 30020615
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30020615 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30020615 Proveedor PENTA CHEMICALS N.º de proveedor 2739011000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Productos químicos de primera calidad para laboratorios, escuelas, hospitales, institutos de investigación y grandes plantas de fabricación.

Sobre nosotros

La empresa PENTA fue fundada en 1990 bajo el nombre comercial Ing. Petr Švec - PENTA sro. Desde el principio somos una empresa exclusivamente checa, dirigida por la familia Švec, incluido su fundador, Petr Švec.

Nos especializamos en la fabricación y distribución de productos químicos puros, de laboratorio, farmacéuticos y de especialidad, los cuales comercializamos bajo el nombre comercial Penta. Fabricamos y suministramos una amplia gama de productos químicos orgánicos e inorgánicos, en grandes volúmenes, con una calidad que va desde la técnica, a la pura, hasta AG y ACS.

Alta calidad y flexibilidad

Gracias a la alta calidad de nuestros productos y nuestra capacidad de satisfacer los requisitos específicos de los clientes, nos encontramos entre los principales proveedores de productos químicos calificados en el mercado nacional y, más recientemente, también nos hemos expandido al mercado global.

Fabricamos los productos químicos en nuestro propio y moderno complejo, que cumple los más estrictos criterios de calidad y seguridad. Nuestras amplias instalaciones de almacenamiento, incluidos dos almacenes automatizados, nos permiten satisfacer las necesidades de los clientes. Embalamos los productos de acuerdo con todos los requisitos legislativos y, si así se solicita, podemos entregarlos al cliente mediante nuestro propio transporte ADR.

Responsabilidad ambiental

Nuestra prioridad es suministrar la máxima calidad de productos químicos, confiabilidad y conciencia ambiental. Nuestros esfuerzos se evidencian en numerosos premios y certificados, incluidos ISO 9001, ISO 14001 y el certificado Responsible Care para empresas responsables en la industria química.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium Thiosulfate
Concentración 0.1 M
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 L
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.