Learn More
Tiosulfato sódico, 0,01 M, Chem-Lab
Descripción
El anión de tiosulfato reacciona estequiométricamente con el yodo en solución acuosa. Debido a la naturaleza cuantitativa de esta reacción, el tiosulfato de sodio se utiliza como titulador redox en los análisis volumétricos y es un componente de los experimentos de reacción de Landolt. Se puede utilizar para medir el contenido en oxígeno del agua y para estimar la concentración de ciertos compuestos en una solución (peróxido de hidrógeno o cloro). También es apto para muchos usos medicinales.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium Thiosulfate Pentahydrate |
| Punto de fusión | 48,3 °C |
| CAS | 10102-17-7, 7732-18-5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula molecular | H10Na2O8S2 |
| Sinónimo | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
| Clave InChI | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
| Mostrar más |