Learn More
Tiosulfato sódico, 0,005 M, Chem-Lab
Código de producto. 11979587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11979587 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11979587
Marca: Chem-Lab CL05.1441.1000
Se utiliza como titulador redox en yodometría para la determinación de cloro con TMAR de acuerdo con SERES. El tiosulfato sódico, 0,005 M, Chem-Lab es una solución con 1,241g de Na2S2o3·5H2o por 1 l de H2O. Es un compuesto inorgánico con una excelente vida útil.
El anión de tiosulfato reacciona estequiométricamente con el yodo en solución acuosa. Debido a la naturaleza cuantitativa de esta reacción, el tiosulfato de sodio se utiliza como titulador redox en los análisis volumétricos y es un componente de los experimentos de reacción de Landolt. Se puede utilizar para medir el contenido en oxígeno del agua y para estimar la concentración de ciertos compuestos en una solución (peróxido de hidrógeno o cloro). También es apto para muchos usos medicinales.
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Nombre del producto químico o material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Punto de fusión 48.3°C
CAS 10102-17-7, 7732-18-5
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.005mol/L
Densidad 1.00g/mL