Learn More
Hidrato de tiofosfato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Thiophosphate Hydrate |
| CAS | 10101-88-9 |
| Fórmula molecular | 3 Na . O3 P S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Sodium Thiophosphate Hydrate, Phosphorothioic Acid, Trisodium Salt','Sodium Phosphorothioate (Na3PO3S), Sodium Thiophosphate, Trisodium Monothiophosphate, Trisodium Phosphorothioate, Trisodium Thiophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3Na.H3O3PS/c;;;1-4(2,3)5/h;;;(H3,1,2,3,5)/q3*+1;/p-3 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])[S-] |
| Nombre IUPAC | tiofosfato trisódico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.006 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.9 |