Learn More
Hidrato de tiofosfato de sodio, TRC
Código de producto. 30422930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422930 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30422930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS63491010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiophosphate Hydrate
CAS 10101-88-9
Fórmula molecular 3 Na . O3 P S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Sodium Thiophosphate Hydrate, Phosphorothioic Acid, Trisodium Salt','Sodium Phosphorothioate (Na3PO3S), Sodium Thiophosphate, Trisodium Monothiophosphate, Trisodium Phosphorothioate, Trisodium Thiophosphate
Fórmula InChI InChI=1S/3Na.H3O3PS/c;;;1-4(2,3)5/h;;;(H3,1,2,3,5)/q3*+1;/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])[S-]
Nombre IUPAC tiofosfato trisódico
Peso molecular (g/mol) 180.006
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.9