Learn More
Tiofenolato de sodio, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11995751 50 g Frasco de vidrio 50 g
11985751 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436260500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 930-69-8 | C6H5NaS | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-69-8
Fórmula molecular C6H5NaS
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00066460
Clave InChI RZWQDAUIUBVCDD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiophenolate, sodium thiophenoxide, sodium benzenethiolate, benzenethiol, sodium salt, sodium thiophenylate, sodium phenylthiolate, thiophenol sodium salt, unii-75gf5o2o8y, benzenethiol sodium salt, benzenethiol, sodium salt 1:1
PubChem CID 4110039
Nombre IUPAC sodium phenylsulfanide
SMILES [Na+].[S-]C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiophenolate
Punto de fusión >300.0°C
Color De beige a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal C6H5SNa
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 90%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium thiophenolate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.