Learn More
Tiofenolato de sodio, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985751 10 g Frasco de vidrio 10 g
11995751 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436260100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 930-69-8 | C6H5NaS | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 930-69-8
Fórmula molecular C6H5NaS
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00066460
Clave InChI RZWQDAUIUBVCDD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiophenolate, sodium thiophenoxide, sodium benzenethiolate, benzenethiol, sodium salt, sodium thiophenylate, sodium phenylthiolate, thiophenol sodium salt, unii-75gf5o2o8y, benzenethiol sodium salt, benzenethiol, sodium salt 1:1
PubChem CID 4110039
Nombre IUPAC sodium phenylsulfanide
SMILES [Na+].[S-]C1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material Sodium thiophenolate
Punto de fusión >300.0°C
Color De beige a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal C6H5SNa
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 90%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium thiophenolate
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.