Learn More
Tiofeno-2-carboxilato de sodio, Mikromol™
Descripción
Tiofeno-2-carboxilato de sodio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 25112-68-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium Thiophene-2-carboxylate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H3 O2 S . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sodium Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid sodium salt, Sodium thiophene-2-carboxylate, Soufrane, Trophires |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4O2S.Na/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;/h1-3H,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)c1cccs1 |
| Nombre IUPAC | tiofeno-2-carboxilato de sodio |
| Mostrar más |