Learn More
Tiofeno-2-carboxilato de sodio, LoGiCal
Código de producto. 30462674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462674 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462674 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1081.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiophene-2-carboxylate
CAS 25112-68-9
Nombres de analitos o componentes Sodium Thiophene-2-carboxylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H3 O2 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sodium Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid sodium salt, Sodium thiophene-2-carboxylate, Soufrane, Trophires
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O2S.Na/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;/h1-3H,(H,6,7);/q;+1/p-1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1cccs1
Nombre IUPAC tiofeno-2-carboxilato de sodio
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 150.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149,9751 g/mol