Learn More
Tiometóxido de sodio-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Thiomethoxide-d3 |
| CAS | 67612-77-5 |
| Fórmula molecular | CD3NaS |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])(S[Na])[2H] |
| Nombre IUPAC | metanotiolato de sodio-d3 |
| Peso molecular (g/mol) | 73.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 73 |