Learn More
Tiometóxido de sodio, 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10361044 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 GR
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10361044 1 g Frasco de vidrio 1 g
10043710 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10217223 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11955741 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10361044 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305710010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5188-07-8
Fórmula molecular CH3NaS
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00174316
Clave InChI RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4378561
SMILES C[S-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiomethoxide
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94 to 106% (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SNa
Cantidad 1 g
Sinónimo sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble.
Nombre IUPAC sodio;metanotiolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Forma física Polvo