Learn More
Tiometóxido de sodio, 90+ %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17281336 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17281336 100 g 100 g
17251336 1 g 1 g
17261336 5 g 5 g
17271336 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17281336 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469891000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5188-07-8
Fórmula molecular CH3NaS
Peso molecular (g/mol) 70.08
Clave InChI RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC metilsulfanida de sodio
SMILES [Na+].C[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiomethoxide
Intervalo de porcentaje de ensayo 90+%
Fórmula lineal CH3SNa
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: freely soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Grado Técnico