Learn More
Tiocianato de sodio, TRC
Código de producto. 30003416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003416 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30003416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67363525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiocyanate
CAS 540-72-7
Fórmula molecular C N S . Na
Cantidad 25 g
Sinónimo Thiocyanic acid, sodium salt (1:1), Sodium isothiocyanate (7CI), Thiocyanic acid, sodium salt (8CI,9CI), Haimased, Scyan, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate, Sodium sulfocyanide, Sodium thiocyanate, Sodium thiocyanide
Fórmula InChI InChI=1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[S-]C#N
Nombre IUPAC sodio; tiocianato
Peso molecular (g/mol) 81.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.9649