Learn More
Solución de tiocianato de sodio, 1mol/L, Fisher Chemical™
Código de producto. 12993624 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12993624 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12993624 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 312 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiosulphate
Envase Frasco
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Concentración 1M (1N)
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CO)O
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 76.095
PubChem CID 1030
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:16997