Learn More
Sodium Thiocyanate, Solstice
Código de producto. 15612740 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15612740 100 g 100 g
15632740 500 g 500 g
15622740 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15612740 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 251410100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥98.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-72-7
Fórmula molecular CNNaS
Peso molecular (g/mol) 81.07
Número MDL MFCD00011123
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nombre IUPAC sodio; tiocianato
SMILES [Na+].[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiocyanate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaSCN
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594965
Información de solubilidad Soluble in water, 1,000 g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.07g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS