Learn More
Tiocianato de sodio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 15508194 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15508194 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15508194 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 393801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiocyanate
CAS 540-72-7
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CNNaS
Número MDL MFCD00011123
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[S-]C#N
Nombre IUPAC sodio; tiocianato
Peso molecular (g/mol) 81.07
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.07
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.00kg