Learn More
Tiocianato de sodio, +98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13458608 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13458608 250 g 250 g
13448608 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Artikelnummer. 13458608 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446292500
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 540-72-7 ∣ CNNaS ∣ 81.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-72-7
Fórmula molecular CNNaS
Peso molecular (g/mol) 81.07
Número MDL MFCD00011123
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nombre IUPAC sodio; tiocianato
SMILES [Na+].[S-]C#N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium thiocyanate
Punto de fusión 287.0°C
Forma física Crystalline Powder and/or Crystals
Cantidad 250 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaSCN
Índice Merck 15,948
Información de solubilidad Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Analítica
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium thiocyanate
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Faresætning
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consigli di prudenza
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium thiocyanate
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.