Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium thiocyanate |
| Punto de fusión | 287.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino o cristales y trozos |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | NaSCN |
| Fieser | 01,1105 |
| Índice Merck | 15, 9480 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación