Learn More
Tiocianato de sodio, 98+%, reactivo ACS
Código de producto. 10228193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10228193 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10229370 5 g Frasco de vidrio 5 g
10063923 100 g Frasco de plástico 100 g
10667221 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10228193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419670025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81,07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-72-7
Fórmula molecular CNNaS
Peso molecular (g/mol) 81.07
Número MDL MFCD00011123
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiocyanate
Punto de fusión 287.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino o cristales y trozos
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaSCN
Fieser 01,1105
Índice Merck 15, 9480
Información de solubilidad Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone
Nombre IUPAC cianosulfuro de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium thiocyanate
RU– Solo para uso en investigación