Learn More
Tiocianato de sodio, ≥ 98%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11406841 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11406841 100 g
11416841 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406841 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219877180
CAS 540-72-7
Fórmula molecular CNNaS
Peso molecular (g/mol) 81.07
Número MDL MFCD00011123
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nombre IUPAC cianosulfuro de sodio
SMILES [Na+].[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiocyanate
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.1
Grado Reactivo ACS