Learn More
Sodium Thiocyanate, 98 to 102% (titration), Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15648110 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
3 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
3 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15648110 250 g Poly bottle 250 g
15638110 1 kg Poly bottle 1 Kg
15658110 3 kg Poly bottle 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15648110 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor S7757250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade, 98-102% (titration)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-72-7
Fórmula molecular CNNaS
Peso molecular (g/mol) 81.07
Número MDL MFCD00011123
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiocyanate
Punto de fusión 308°C
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NaSCN
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594965
Nombre IUPAC sodio; tiocianato
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.07g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 102% (titration)
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 1,76 g/cu.cm at 20°C