Learn More
Sodium Thiocyanate, ≥98.0% (on dried basis, AT), Honeywell™
Código de producto. 15636870 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15636870 50 g Poly bottle 50 g
15626870 250 g Poly bottle 250 g
15616870 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15636870 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 7193850G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥98.0% (on dried basis, AT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-72-7
Fórmula molecular CNNaS
Peso molecular (g/mol) 81.07
Número MDL MFCD00011123
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiocyanate
Cantidad 50 g
Fórmula lineal NaSCN
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594965
Nombre IUPAC sodio; tiocianato
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.07g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (on dried basis, AT)
Envase Poly bottle