Learn More
Sodium Tetrathionate Dihydrate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Código de producto. 15658460 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15658460 25 g Poly bottle 25 g
15648460 25 g Poly bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15658460 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 7203025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., ≥98,0 % (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13721-29-4
Fórmula molecular H4Na2O8S4
Peso molecular (g/mol) 306.24
Número MDL MFCD00150868
Clave InChI HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
PubChem CID 203055
Nombre IUPAC (sulfonatodisulfanil)sulfonato de disodio dihidratado
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrathionate dihydrate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NaO3SS2SO3Na · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.27g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (T)
Envase Poly bottle
Densidad 2.1g/mL at 25°C