Learn More
Sodium Tetrathionate Dihydrate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Código de producto. 15648460 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15648460 25 g Poly bottle 100 g
15658460 25 g Poly bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15648460 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 72030100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., ≥98,0 % (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13721-29-4
Fórmula molecular H4Na2O8S4
Peso molecular (g/mol) 306.24
Número MDL MFCD00150868
Clave InChI HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
PubChem CID 203055
Nombre IUPAC (sulfonatodisulfanil)sulfonato de disodio dihidratado
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrathionate dihydrate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NaO3SS2SO3Na · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.27g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (T)
Envase Poly bottle