Learn More
Tetrafenilboroato de sodio, TRC
Código de producto. 30415129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415129 1 g
30420152 500 g
30423588 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6731001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-66-8
Fórmula molecular C24 H20 B . Na
Peso molecular (g/mol) 342.22
Sinónimo Borate(1-), tetraphenyl-, sodium (1:1) (ACI), Sodium tetraphenylboron, Borate(1-), tetraphenyl-, sodium (8CI, 9CI), HOK-Boron Na, Kalibor, Kalignost, Kariporu K, Sodium tetrakis(phenyl) borate, Sodium tetraphenylborate (NaPh4B), Sodium tetraphenylborate(1-), Sodium tetraphenylboride, Sodium tetraphenylboride(1-), Tetraphenyl boron sodium salt, Tetraphenyl sodium borate
Nombre IUPAC sodio;tetrafenilborohidruro
SMILES [Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tetraphenylboroate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1556