Learn More
Tetrafenilborato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464283 5 g 5 g
11474283 25 g 25 g
11484283 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464283 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10909.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342.22 g/mol
Sodium tetraphenylborate is used as a precipitating reagent for potassium and as a protecting agent to protect amino acids. It is used in the preparation of N-acylammonium salts. It finds application as a phenyl donor in palladium-catalyzed cross-coupling reactions to prepare arylalkenes and biaryl compounds. It is used in inorganic and organometallic chemistry due to its solubility in nonpolar solvents. Furthermore, it is involved in the isolation of complexes having dinitrogen ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafenilborato de sodio se utiliza como reactivo precipitante de potasio y como agente protector para proteger los aminoácidos. Se utiliza en la preparación de sales de N-acilamonio. Se usa como donante de fenilo en reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas con paladio para preparar arilalquenos y compuestos biarilo. Se utiliza en química inorgánica y organometálica debido a su solubilidad en disolventes no polares. Además, está involucrado en el aislamiento de complejos con ligandos de dinitrógeno.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-66-8
Fórmula molecular C24H20BNa
Peso molecular (g/mol) 342.22
Número MDL MFCD00011494
Clave InChI HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
SMILES [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetraphenylborate
Punto de fusión >300°C
pH 8
Fórmula lineal NaB(C6H5)4
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 3599783
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8690
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Nombre IUPAC sodio;tetrafenilborohidruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.23
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetraphenylborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetraphenylborate