Learn More
Tetrakis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]borato de sodio, TRC
Código de producto. 30413706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413706 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30413706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS8088302.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
CAS 79060-88-1
Fórmula molecular C32H12BF24Na
Cantidad 2.5 g
Sinónimo tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-Borate(1-) sodium, 1,3-bis(trifluoromethyl)-Benzene boron complex, NaBARF, Sodium tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate(1-), Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate sodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
SMILES [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4=CC(=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Na+]
Nombre IUPAC sodio;tetraquis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]boronhidruro
Peso molecular (g/mol) 886.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 886.0547