Learn More
Tetraquis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]borato de sodio, 97 %, puede contener 1-5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495125 25 g 25 g
15475125 1 g 1 g
15485125 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30014.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodio tetraquis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]borato, 97 %, C32H12BF24Na, número CAS-79060-88-1
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate is a lipophilic additive of tetraphenylborate and it is used for solvent extraction of cations and solvent polymeric membrane electrodes and optodes. It is also used as an anionic phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
E tetraquis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]borato de sodio es un aditivo lipofílico del tetrafenilborato y se utiliza para la extracción con solventes de cationes y de electrodos y optodes de membrana polimérica solvente. También se utiliza como catalizador aniónico de transferencia de fase.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79060-88-1
Fórmula molecular C32H12BF24Na
Peso molecular (g/mol) 886.209
Número MDL MFCD00043323
Clave InChI LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate, nabarf, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranuide, sodium2-sulfonatoethylmethacrylate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bor, sodium tetrakis 3,5-bis-trifluoromethylphenyl borate, sodiotetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boron v, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-borate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate 1-
PubChem CID 23681909
Nombre IUPAC sodio;tetraquis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]boronhidruro
SMILES [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4=CC(=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Punto de fusión 310°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo puede contener de un 1 a un 5 % de agua
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 886.2
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, may contain 1-5% water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..