Learn More
Sodium Tetrafluoroborate, 98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15641740 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15641740 25 g Poly Bottle 25 g
15651740 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15641740 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 20221525G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.98
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13755-29-8
Fórmula molecular BF4Na
Peso molecular (g/mol) 109.79
Número MDL MFCD00003515
Clave InChI KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
Nombre IUPAC sodio;tetrafluoroborato
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tetrafluoroborate
Punto de fusión 384°C
Color Incolora
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NaBF4
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.79g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 2.47g/mL at 25°C