Learn More
Sodium Tetrafluoroborate, ≥98.0% (T), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15696790 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15696790 50 g Poly bottle 50 g
15686790 250 g Poly bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15696790 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 7152550G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a.,≥98.0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13755-29-8
Fórmula molecular BF4Na
Peso molecular (g/mol) 109.79
Número MDL MFCD00003515
Clave InChI KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
Nombre IUPAC sodio;tetrafluoroborato
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrafluoroborate
Punto de fusión 384°C
Color Incolora
pH ∼3.0 (at 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 50 g
Fórmula lineal NaBF4
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Medium, 30g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.79g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (T)
Envase Poly bottle
Densidad 2.47g/mL at 25°C