Learn More
Tetrafluoroborato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469000 100 g 100 g
11479000 500 g 500 g
11489000 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12393.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
Sodium tetrafluoroborate is used in fluxes, metal finishing and in plating circuits. It is used as a starting material in the preparation of ionic liquids as well as boron trifluoride. It acts as an efficient catalyst for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de sodio se utiliza en flujos, acabados metálicos y circuitos de chapado. Se utiliza como material de partida en la preparación de líquidos iónicos, así como del trifluoruro de boro. Actúa como catalizador eficiente para la síntesis de 3,4-dihidropirimidina-2(1H)-onas y tiones.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13755-29-8
Fórmula molecular BF4Na
Peso molecular (g/mol) 109.79
Número MDL MFCD00003515
Clave InChI KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
Nombre IUPAC sodio;tetrafluoroborato
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrafluoroborate
Punto de fusión 384°C (dec.)
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaBF4
Índice Merck 14,8617
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.79
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.47