Learn More
Tetrafluoroborato de sodio, +97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10457940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10457940 25 g Frasco de plástico 25 g
10062610 500 g Frasco de plástico 500 g
10165103 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10457940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192120250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13755-29-8
Fórmula molecular BF4Na
Peso molecular (g/mol) 109.79
Número MDL MFCD00003515
Clave InChI KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrafluoroborate
Punto de fusión 384°C
Nombre de nota 98%
Color Marrón a blanco
Forma física Polvo, cristales o agujas
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula lineal NaBF4
Índice Merck 15, 8753
Información de solubilidad Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Nombre IUPAC sodio;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.79
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.47
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.