Learn More
Teetraetilborato de sodio, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10476131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10476131 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10679293 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10476131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    101.00€ / 1 g
    Ahorro 8.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15523-24-7 | Molecular Formula: C8H20BNa | Molecular Weight: 150.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15523-24-7
Fórmula molecular C8H20BNa
Peso molecular (g/mol) 150.04
Número MDL MFCD00061547
Clave InChI SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1g
PubChem CID 23681030
Nombre IUPAC sodio;tetraetilboranuida
SMILES [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetraethylborate
Punto de fusión 140.0°C to 142.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.04
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetraethylborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P335-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P422-Almacenar el contenido en .