Learn More
Tetracianoplatinato(II) de sodio hidrato, Premion™, 99,95 % (base metálica), Pt 48,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393988 1 g 1 g
11303998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040400.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 699012-94-7 | Molecular Formula: C4N4Na2Pt | Molecular Weight: 345.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699012-94-7
Fórmula molecular C4N4Na2Pt
Peso molecular (g/mol) 345.13
Número MDL MFCD00798527
Clave InChI WOIFBVMIVVRIIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo disodium tetracyanoplatinumdiuide hydrate, sodium tetracyanoplatinate ii hydrate, premion
PubChem CID 16217382
Nombre IUPAC disodium tetracyanoplatinumbis(ylium)
SMILES [Na+].[Na+].N#C[Pt++](C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetracyanoplatinate(II) hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.14 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 48.4% min.