Learn More
Tetracloropaladato sódico(II) hidrato, Premion™, 99,999 % (base metálica), Pd 30 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384988 1 g 1 g
11374988 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043945.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13820-53-6
Fórmula molecular Cl4Na2Pd
Peso molecular (g/mol) 294.20
Número MDL MFCD00003487
Clave InChI ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
PubChem CID 11000870
Nombre IUPAC disodio;tetracloropaladio(2-)
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrachloropalladate (II) hydrate
Color Rojo a marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Na2PdCl4·xH2O (x≈3)
Información de solubilidad Soluble in water and ethyl alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.20 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 30% min
Sensibilidad Hygroscopic