Learn More
Tetracloropaladato sódico(II) hidrato, 99,95 % (base metálica), 30 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331978 2 g 2 g
11321978 10 g 10 g
11385889 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011886.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13820-53-6
Fórmula molecular Cl4Na2Pd
Peso molecular (g/mol) 294.20
Número MDL MFCD00003487
Clave InChI ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
PubChem CID 11000870
Nombre IUPAC disodio;tetracloropaladio(2-)
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate
Color Rojo a marrón
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Na2PdCl4·xH2O (x≈3)
Cantidad 2 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.20 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 30%
Forma física cristalino/a/s