Learn More
Tetracloropaladato de sodio(II), aprox. 36 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pakningsstørrelse:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase unitSize
10763581 5 g Frasco de vidrio 5 g
10241832 1 g Frasco de vidrio 1 g
10676212 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10763581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195130050
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13820-53-6
Fórmula molecular Cl4Na2Pd
Peso molecular (g/mol) 294.20
Número MDL MFCD00003487
Clave InChI ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
PubChem CID 11000870
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium tetrachloropalladate(II)
Nombre de nota ca. 36.4% Pd
Color Marrón a naranja o marrón-verde
Forma física Cristales de polvo y gránulos
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 36%
Fórmula lineal Na2PdCl4
Fieser 05,626; 06,45; 09,207; 16,309; 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC disodio;tetracloropaladio(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.21
Porcentaje de pureza ∼36% Pd
Envase Frasco de vidrio
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrachloropalladate(II)
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.