Learn More
Tetracloropaladato de sodio(II), aprox. 36 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10241832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10241832 1 g Frasco de vidrio 1 g
10763581 5 g Frasco de vidrio 5 g
10676212 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10241832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195130010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13820-53-6
Fórmula molecular Cl4Na2Pd
Peso molecular (g/mol) 294.20
Número MDL MFCD00003487
Clave InChI ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
PubChem CID 11000870
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrachloropalladate(II)
Nombre de nota ca. 36.4% Pd
Color Marrón a naranja o marrón-verde
Forma física Cristales de polvo y gránulos
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 36%
Fórmula lineal Na2PdCl4
Fieser 05,626; 06,45; 09,207; 16,309; 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC disodio;tetracloropaladio(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.21
Porcentaje de pureza ∼36% Pd
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetrachloropalladate(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.