Learn More
Tetracloroaurato de sodio (III) dihidrato, TRC
Código de producto. 30424877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424877 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30424877 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6731105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tetrachloroaurate(III) Dihydrate
CAS 13874-02-7
Fórmula molecular NaAuCl4 .2H2O
Cantidad 5 g
Sinónimo Sodium tetrachloroaurate(III) Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/Au.4ClH.Na.2H2O/h;4*1H;;2*1H2/q+3;;;;;+1;;/p-4
SMILES O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC sodio;tetraclorooro(1-);dihidrato
Peso molecular (g/mol) 397.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.8529