Learn More
Tetracloroaurato de sodio(III) dihidrato, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Descripción
It is used in chemo-therapeutics. It is employed as a catalyst in the removal of tert-butyl(dimethyl)silyl (TBS) protecting groups. It is selective in the presence of aromatic TBS ethers, aliphatic triisopropylsilyl ethers, aliphatic tert-butyl(diphenyl)silyl ethers, or sterically hindered aliphatic TBS ethers. With excess catalyst, TBS ethers can also be transformed into 4-methoxybenzyl ethers or methyl ethers in one pot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate |
| Punto de fusión | 100°C (decomposition) |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 1 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (metals basis) |
| Densidad | 0.8 g/mL |
| Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol and ether. |
| Nombre IUPAC | Tetraclorogolduida de sodio dihidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.80 (361.77 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Aurate(1-), tetrachloro-, sodium, dihydrate