Learn More
Tetracloroaurato de sodio hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium tetrachloroaurate hydrate |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Forma física | Polvo y/o masas |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 48.3 to 50.3% (Au) |
| Fórmula lineal | NaAuCl4·xH2O |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.77 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
Seguridad y manipulación
- Sodium tetrachloroaurate hydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.