Learn More
Tetracloroaurato de sodio hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12604997 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12604997 1 g Frasco de vidrio 1 g
12614997 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12604997 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396270010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 29156-65-8 | AuCl4Na | 361.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29156-65-8
Fórmula molecular AuCl4Na
Peso molecular (g/mol) 361.76
Número MDL MFCD00149161
Clave InChI IXPWAPCEBHEFOV-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium tetrachloroaurate iii hydrate, aucl4.na.h2o, sodium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1
PubChem CID 18410391
Nombre IUPAC sodium tetrachlorogolduide
SMILES [Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrachloroaurate hydrate
Color Marrón a Amarillo
Forma física Polvo y/o masas
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 48.3 to 50.3% (Au)
Fórmula lineal NaAuCl4·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.77
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetrachloroaurate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.