Learn More
Tetrabromopaladato de sodio(II), Premion™, 99,95 % (base metálica), Pd 22,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324008 5 g 5 g
11314008 1 g 1 g
11334008 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040407.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50495-13-1 | Br4Na2Pd | 472.016 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50495-13-1
Fórmula molecular Br4Na2Pd
Peso molecular (g/mol) 472.016
Número MDL MFCD00046199
Clave InChI MPLXAXBUDPGDHC-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium tetrabromopalladate ii, br4pd.2na, disodium tetrabromopalladiumdiuide, sodium tetrabromopalladate ii , premion
PubChem CID 16217381
Nombre IUPAC disodio;tetrabromopaladio(2-)
SMILES [Na+].[Na+].Br[Pd-2](Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrabromopalladate(II)
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.02
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 22.0% min.