Learn More
Tetraborato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disodium tetraborate |
| CAS | 1330-43-4 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | B4 O7 . 2Na |
| Sinónimo | Sodium tetraborate, Boron sodium oxide (B4Na2O7) (9CI','ACI), Boric acid (H2B4O7)','disodium salt (8CI), Sodium tetraborate (Na2B4O7) (7CI), Anhydrous borax, Borax glass, DC Dehybor, Dehybor, Ecoboron PRO, Etibor 68, Fireless B, Fireless B Liquid, FR 28, FR 28 (borate), Fused Borax, Granubor, Rasorite 65, Sodium biborate, Sodium borate, Sodium boron oxide (Na2B4O7), Spraybor |
| Fórmula InChI | InChI=1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]B1OB2OB([O-])OB(O1)O2 |
| Nombre IUPAC | disódico; 3,7-dióxido-2,4,6,8,9-pentaoxa-1,3,5,7-tetraborabiciclo[3.3.1]nonano |
| Peso molecular (g/mol) | 201.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.9812 |