Learn More
Tetraborato de sodio, TRC
Código de producto. 30412329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412329 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30412329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6730955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disodium tetraborate
CAS 1330-43-4
Cantidad 5 g
Fórmula molecular B4 O7 . 2Na
Sinónimo Sodium tetraborate, Boron sodium oxide (B4Na2O7) (9CI','ACI), Boric acid (H2B4O7)','disodium salt (8CI), Sodium tetraborate (Na2B4O7) (7CI), Anhydrous borax, Borax glass, DC Dehybor, Dehybor, Ecoboron PRO, Etibor 68, Fireless B, Fireless B Liquid, FR 28, FR 28 (borate), Fused Borax, Granubor, Rasorite 65, Sodium biborate, Sodium borate, Sodium boron oxide (Na2B4O7), Spraybor
Fórmula InChI InChI=1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
SMILES [Na+].[Na+].[O-]B1OB2OB([O-])OB(O1)O2
Nombre IUPAC disódico; 3,7-dióxido-2,4,6,8,9-pentaoxa-1,3,5,7-tetraborabiciclo[3.3.1]nonano
Peso molecular (g/mol) 201.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.9812