Learn More
Tetraborato de sodio Decahidratado, TRC
Código de producto. 30132425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132425 10 g 10 g
30136706 1 g 1 g
30010263 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67309010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-96-4
Fórmula molecular B4 O7 . 2 Na . 10 H2 O
Peso molecular (g/mol) 381.37
Sinónimo Borax (B4Na2O7.10H2O), Borax (8CI), 20 Mule Team Borax, 20 Mule Team Borax Tech 4/200 Mesh, BR 100, BR 100 (borate), Borascu, Borax decahydrate, Boric acid (H2B4O7), disodium salt, decahydrate, Boricin, Boron sodium oxide (B4Na2O7), decahydrate, Bura, Disodium tetraborate decahydrate, Gerstley borate, M 9358, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate (Na2B4O7), decahydrate, Sodium pyroborate, Sodium pyroborate decahydrate, Sodium tetraborate decahydrate, Solubor, Solubor DF, Three Elephant, Tincal
Nombre IUPAC disodio; 3,7-dioxido-2,4,6,8,9-pentaoxa-1,3,5,7-tetraborabiciclo[3.3.1]nonano; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1OB2OB([O-])OB(O1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borax
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.0868