Learn More
Tetraborato de sodio Decahidratado, puriss. p.a. ACS Reagente, Solstice
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Tetraborate Decahydrate |
| Nombre de nota | React. ISO |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 5 kg |
| Fórmula lineal | Na2B4O7 · 10H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Peso molecular (g/mol) | 381.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381,37g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99,5 % |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium tetraborate decahydrate
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.